Learn More
Hamilton™ 100 μL 700 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. 17824212
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Spitze
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Anschlusstyp unitSize
17824212 Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Zementiert 1 Stück
17884352 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Luer-Spitze 1 Stück
17894352 22s G Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend Zementiert 1 Stück
17824242 22s G Stumpf Zementiert 1 Stück
17834352 Ohne Kanüle Ohne Kanüle Abnehmbar 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17824212
Marke: Hamilton™ CAL81022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 100 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge Benutzerdefiniert
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,061 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 701 Cemented Needle Special
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Benutzerdefiniert
Anschlusstyp Zementiert