Learn More
Hamilton™ 100 μL 700 Series Microliter Syringe
Artikelnummer. 17884352
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Luer-Spitze
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17884352
Marke: Hamilton™ CAL80665
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 100 μL.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge Ohne Kanüle
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,061 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle No Needle Included
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 710 LT SYR
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle No Needle Included
Art der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Anschlusstyp Luer-Spitze