missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Quadratisches Wägeschiffchen, 100 ml

Artikelnummer. 16455019
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
10000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
16455019 Weiß 10000 Stück
16445019 Schwarz 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16455019 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. SQ100W/AS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wägeschiffchen mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken, die präzises Wiegen und kontrolliertes Ausgießen von flüssigen, pulverförmigen oder körnigen Proben ermöglichen.

  • Antistatisch
  • Verhindert die Probenretention
  • Quadratischer Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Quadratisch
Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Schlagfestes Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Waagen
Anzahl pro Karton 10000
Anzahl pro Packung 1000
Abmessungen (L x B) 80 x 80 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.