missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-5 R alpha/CD125 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
IL-5R alpha/CD125 Monoclonal antibody specifically detects IL-5R alpha/CD125 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-5R alpha/CD125 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1036601 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Alias | CD125 antigen, CDw125CD125, HSIL5R3, IL-5 receptor subunit alpha, IL5R, IL-5R subunit alpha, IL-5RA, IL-5R-alpha, interleukin 5 receptor type 3, interleukin 5 receptor, alpha, interleukin-5 receptor alpha chain, interleukin-5 receptor alpha subunit, interleukin-5 receptor subunit alpha, MGC26560 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-5 R alpha/CD125, Asp21-Arg335, Accession # O08665 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?