Learn More
Greiner Bio-One 1000 μl-Pipettenspitzen für Gilson™ Pipetman Pipetten
Artikelnummer. 10083231
Click to view available options
:
Pipettenspitzen für Gilson Pipetman Pipetten
Artikelnummer. 10083231
Marke: Greiner Bio-One 740290
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für optimale Arbeitsleistung und passend für die Gilson Pipetman-Pipette.
  • Aus hochwertigem Polypropylen
  • Polypropylen hat eine hohe Bruchfestigkeit, ist form- und hitzebeständig
  • Frei von Schwermetallen
  • Hergestellt unter Produktionsbedingungen, zertifiziert nach ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 bis 1000 μl
Sterilität Nicht steril
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Format Bulk
Spitzenform Extra lang
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Gilson Pipetman F250, Gilson Pipetman F300, Gilson Pipetman F500, Gilson Pipetman F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman P1000
Skala Nein
Material PP (Polypropylen)