Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000μL Universal Pipette Tips: Bevelled, Maxymum Recovery
Artikelnummer. 12651656 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12651656
Marke: Axygen™ T1000CLRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen