Learn More
Axygen™ Axygen™ 1000μL Universal Pipette Tips: Bevelled, Maxymum Recovery
Artikelnummer. p-4903292 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12792926
Marke: Axygen™ T1000CLR
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit den meisten gängigen Pipettenmarken
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
  • Volumenbereich: 100 bis 1000 μL
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen