Learn More
Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15540194 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
N.A.
6 x 1000 ml
8 x 1000 ml
Typ:
Abdeckung
Ausschwingrotor
Enthält:
Abdeckung für Rundbecher (2er-Satz)
ROtor, runde Behälter, 1000-ml-Flaschen
Runder Behälter (2er-Satz)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15540194
Marke: Thermo Scientific™ 75003961
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mit den Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml- oder 8 x 1000 ml Ausschwingrotoren Ihre Bioprocessing-Methoden effizient und zuverlässig durch.
Die Thermo Scientific™ 1.000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Diese Rotoren, die komplett mit Bechern und Flaschen geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:
  • 8 x 1000 ml (8 l) Kapazität bei max. 5,400 U/min (x 8,500 g max. RZB);
  • 6 x 1000 ml (6 l) Kapazität bei max. 4,600 U/min (x 7,117 g max. RZB);
  • Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 64 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
  • 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 6 x 1000 ml
Max. RZB 8.500 × g
Max. Geschwindigkeit 5.400 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Zentrifuge
Enthält ROtor, runde Behälter, 1000-ml-Flaschen