Learn More
Hamilton™ 201350 Spritze 1010 Accu Dil 10 ml
Artikelnummer. 10512131
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10512131
Marke: Hamilton™ 201400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit einer präzisionsgefertigten PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Dichtung erzeugt.
  • Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
  • Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
  • Gassterilisierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material PTFE (Kolben)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits- oder Gasprobenahme
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1025
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 25 ml
Produktlinie AccuDil
Zur Verwendung mit (Geräte) Verdünner/Spender der Serie 1000