Learn More
Hamilton™ 201350 Spritze 1010 Accu Dil 10 ml
Artikelnummer. 10513712
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10513712
Marke: Hamilton™ 201350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit einer präzisionsgefertigten PTFE-Kolbenspitze, die eine leckagefreie Dichtung erzeugt.
  • Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
  • Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
  • Gassterilisierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas, PTFE
Beschreibung Gassterilisierbar
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psig/13.8 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 10 ml
Produktlinie AccuDil