Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit fester Nadel, LTN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Marke:  Hamilton™ 81643
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10258384
  • 130.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
  • Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) – Bei Spritzen mittlerer Größe werden die Nadeln an einem Punkt im Glas-Spritzenkörper zementiert, welcher der Null-Markierung der Skala entspricht. Mit diesem Abschluss beschränkt sich das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel. Nicht autoklavierbar. Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender auswählbar.
    • Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen Erhältliche Nadelstärken: 26 - 10
    TLL ohne Flansch
Spezifikation
Spezifikation
Nr.
22 ga.
0,016 in.
0,028 in.
14,6 mm
0,72 mm
2 in.
200 psi
50 °C
Modell:1010
Je
Konus
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Kolben aus Edelstahl
0,57 in.
0,41 mm
0,695 in.
17,7 mm
Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Gasdichte Spritze
122 °F
50°F
5
10 ml
Zementierter Luer-Konus