Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit fester Nadel, LTN-Abschluss, Kanülengröße 22 Gauge, Nadellänge 2 Zoll
Artikelnummer. 10455631
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 mL
5 ml
10 ml
Nummer der Kanülenspitze:
2
3
5
Modell:
Modell:1002
Modell:1005
Modell:1010
Modell 1001
Modell 1002
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10455631
Marke: Hamilton™ 81343
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die GASTIGHT Spritze mit mittlerem Volumen eignet sich optimal zur Dosierung von Volumen im Bereich von 100 μl bis 100 ml. Zu dieser Serie sind verschiedene Abschlüsse und Nadelvarianten lieferbar.
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
  • Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) – Bei Spritzen mittlerer Größe werden die Nadeln an einem Punkt im Glas-Spritzenkörper zementiert, welcher der Null-Markierung der Skala entspricht. Mit diesem Abschluss beschränkt sich das Totvolumen auf das Innenvolumen der Nadel. Nicht autoklavierbar. Die Nadelstärke wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und ist nicht vom Anwender auswählbar.
    • Nadelspitzenausführung 2 - Scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze, zum Durchstechen von Septen empfohlen. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 3 - Stumpfe Nadelspitze für den Einsatz mit HPLC-Injektionsventilen sowie zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Nadelstärken: 33-10
    • Nadelspitzenausführung 5 - Konische Nadel mit seitlichem Anschluss zum nicht-stanzenden Durchstechen von Septen, feinen Folien und Kunststoffen Erhältliche Nadelstärken: 26 - 10
TLL ohne Flansch
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 ga.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,016 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,028 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.355 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 9,02 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell Modell 1001
Nummer der Kanülenspitze 5
Menge Je
Volumen (metrisch) 1 ml
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus