Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Spritzen: Spritzen mit Luer-Spitzen, Anschlusstyp LT
Beschreibung
Spritzenabschlüsse der 1000er-Serie
Luer-Spitze (LT) – Dieser Spitzenabschluss verfügt über einen Luer-Konus aus PTFE mit Außengewinde und vernickeltem Messingansatz, an dem sich Kel-F-Nadeln, Nadeln mit Metallansatz sowie Universal-Verbindungsstücke anbringen lassen. Außerdem lässt sich der TLL-Anschluss mit Hamilton Verdünnern und Dispensern, OEM-Geräten und manuellen Vorrichtungen verbinden. Im zerlegten Zustand autoklavierbar, außer bei 25 ml-Spritzen und größer. Wiederholtes Autoklavieren beeinträchtigt die Lebensdauer der Spritze.
TLL ohne Flansch
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,28 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,29 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10,3 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für manuelle und automatisierte HPLC-Injektionen. Häufig verwendet mit Spritzenpumpen und anderen Geräten für Flüssigkeiten |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Max. Druck | 200 psi |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Mehr anzeigen |