Learn More
Hamilton™ Zementierten Nadelspritzen mit Luer-Spitze der Serie 1000
Artikelnummer. 10342692
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10342692 2.5 ml 1 Stück
10748174 1 ml 1 Stück
11572515 5 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10342692
Marke: Hamilton™ 81414
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
  • Gasdichte Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Luer-Spitze
  • Zementierte Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge Individuell
Innendurchmesser (metrisch) 7.29 mm
Außendurchmesser (metrisch) 10.3 mm
Produkttyp Gasdichte Spritzennadel
Max. Druck 200 psig/13.8 bar
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Modell 1002
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Art der Kanülenspitze Individuell
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus