Learn More
Hamilton™ Zementierten Nadelspritzen mit Luer-Spitze der Serie 1000
Artikelnummer. 11572515
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11572515 5 ml 1 Stück
10342692 2.5 ml 1 Stück
10748174 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11572515 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 81514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    170.19 € / 1 Stück
    Sparen 54.81 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Abgabe von Volumina von 100 μl bis 100 ml.
  • Gasdichte Spritzen mit mittlerem Volumen
  • Luer-Spitze
  • Zementierte Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanülen-Gauge Benutzerdefiniert
Innendurchmesser (metrisch) 10.3 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13.5 mm
Produkttyp Gasdichte Spritzennadel
Max. Druck 200 psig/13.8 bar
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Modell 1005
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1/Pckg.
Volumen (metrisch) 5 ml
Art der Kanülenspitze Benutzerdefiniert
Anschlusstyp Zementierter Luer-Konus