Learn More
Hamilton™ Standard-PTFE-Instrumentenspritzen der Serie 1000 ohne Nadeln
Artikelnummer. 11590192
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11590192 10 ml 1 Stück
10098390 1 ml 1 Stück
10839440 - -
10880511 - -
11340720 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11590192 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 988050
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Setzen Sie Maßstäbe für Qualität und Zuverlässigkeit.
  • Die Lebensdauer der Spritze ist außergewöhnlich, wenn sie in Verbindung mit Hamilton™ Präzisions-Spritzenantrieben verwendet wird
  • Ermöglicht eine präzise Handhabung von Flüssigkeiten
  • Gasdicht für leckfreie Leistung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 14.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 17.7 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 200 psi
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Modell 1010
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) ML500 Serie Verdünner und Spender
Anschlusstyp Luer-Lock