Learn More
Benomyl, TRC
Artikelnummer. 30346748
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30346748 100 g 100 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30346748
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB161380100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benomyl
CAS 17804-35-2
Summenformel C14 H18 N4 O3
Menge 100 g
Synonym 2-Benzimidazolecarbamic acid, 1-(butylcarbamoyl)-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Agrocit, BBC, BC 6597, Benfungin, Benfungin WP, Benlate, Benlate 50, Benlate 50W, Benlate 50WP, Benlate WP, Benomil, Benomyl, Benomyl-Imex, Du Pont 1991, Fundazol, Fundazol 50WP, Fungicide D-1991, Fungochrom, Kribenomyl, MBC, Marvel, Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolylcarbamate, NS 02, NS 02 (fungicide), NSC 263489, Safomyl, Tersan 1991, Uzgen, Zetamil
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
SMILES CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
IUPAC-Name methyl N-[1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
Formelmasse 290.1379