Learn More
Cobalt, Co/Ni/Cr/Mo, MP35N, R30035, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Cobalt, Co/Ni/Cr/Mo, MP35N, R30035, 100g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Niobium/Tantalum/Tungsten/Copper/Sulfur/Nitrogen/Manganese/Zirconium/Phosphorus/Carbon/Vanadium/Boron/Silicon/Iron/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Chromium/Cobalt/Nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| Menge | 100 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Niobium -60 ppm/Tantalum -60 ppm/Tungsten -60 ppm/Copper -50 ppm/Sulfur 0.0013 %/Nitrogen 0.0018 %/Manganese 0.002 %/Zirconium 0.002 %/Phosphorus 0.0022 %/Carbon 0.0049 %/Vanadium 0.006 %/Boron 0.009 %/Silicon 0.012 %/Iron 0.031 %/Aluminium 0.06 %/Titanium 0.78 %/Molybdenum 10.1 %/Chromium 19.9 %/Cobalt 32.7 %/Nickel 36.53 % |