Learn More
N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine, TRC
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,N-Diethyl(trimethylsilyl)amine |
| CAS | 996-50-9 |
| Summenformel | C7H19NSi |
| Menge | 100 g |
| Synonym | N,N-Diethyl-1,1,1-trimethyl-silylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, (N,N-Diethylamino)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)diethylamine, Diethyl(trimethylsilyl)amine, N-Ethyl-N-(trimethylsilyl)ethanamine,, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, N,N-Diethyltrimethylsilanamine, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, NSC 377650, Trimethyl(diethylamino)silane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CCN(CC)[Si](C)(C)C |
| IUPAC-Name | N-ethyl-N-trimethylsilylethanamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.32 |
| Formelmasse | 145.1287 |