missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-[(Triphenylmethyl)imino]bisethanol-d4, TRC

Artikelnummer. 30450974
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30450974 100 mg 100 Milligramm
30452828 10 mg 10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30450974

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT808797100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2'-[(Triphenylmethyl)imino]bisethanol-d4
Summenformel C23 D4 H21 N O2
Menge 100 mg
Synonym 2,2'-(Tritylimino)diethanol-d4
InChI-Formel InChI=1S/C23H25NO2/c25-18-16-24(17-19-26)23(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,25-26H,16-19H2/i18D2,19D2
SMILES [2H]C([2H])(O)CN(CC([2H])([2H])O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1,1-dideuterio-2-[(2,2-dideuterio-2-hydroxyethyl)-tritylamino]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 351.475
Formelmasse 351.214
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.