Learn More
Amoxapine, Lipomed
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Amoxapine
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amoxapine |
| CAS | 14028-44-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amoxapine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H16 Cl N3 O |
| Synonym | 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)- |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1 |
| IUPAC-Name | 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4 ]benzoxazepine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |