missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dehydroaripiprazole, Lipomed

Artikelnummer. 30457878
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30457878

Marke: Lipomed LPMARP1883100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Dehydroaripiprazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dehydro Aripiprazole
CAS 129722-25-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dehydro Aripiprazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H25 Cl2 N3 O2
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1 H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), Aripiprazole Imp. E (EP), Aripiprazole USP Related Compound G, Aripiprazole USP RC G, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Impurity E
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1 H-quinolin-2-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 446.37
Menge 100 mg
Formelmasse 445.1324 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt