Learn More
Desmethylfluvoxamine, Lipomed
Artikelnummer. 30457731
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30457731 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30457731
Marke: Lipomed LPMFLV1889FB100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Desmethylfluvoxamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethyl Fluvoxamine
CAS 192876-02-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethyl Fluvoxamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H19 F3 N2 O2
Synonym (1 E)-5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime, 1-Pentanone, 5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamino acid, Fluvoxamine Maleate Imp. G (EP)
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NCCO\N=C(/CCCCO)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name (5 E)-5-(2-aminoethoxyimino)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-ol
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 304.31
Menge 100 mg
Formelmasse 304.1399 g/mol