Learn More
Dihexylphthalate-D4, TRC
Artikelnummer. 30340609
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30340609
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB185432100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-hexyl ester D4
CAS 1015854-55-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 D4 H26 O4
Menge 100 mg
Synonym 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester, Phthalic Acid Di-n-hexyl Ester (3,4,5,6) D4, Phthalic acid, bis-hexyl ester D4, Phthalic Acid, Dihexyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3/i9D,10D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H]
IUPAC-Name dihexyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 338.4744
Formelmasse 338.2395
Reinheit (%) >95