Learn More
Methenolone, Mikromol™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Methenolone
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methenolone |
| CAS | 153-00-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methenolone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H30 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Methyldopa Methyl Ester, (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5alpha-androst-1-en-17beta-ol-3-one, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone |
| SMILES | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.43 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |