missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pregabalin, Lipomed

Artikelnummer. 30460450
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30460450 100 mg 100 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30460450

Marke: Lipomed LPMPRE1475100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Pregabalin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pregabalin
CAS 148553-50-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pregabalin
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H17 N O2
Synonym Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3 S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3 S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3 S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
IUPAC-Name (3 S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Menge 100 mg
Formelmasse 159.1259 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.