Learn More
Promethazine.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461194
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30461194 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30461194
Marke: Lipomed LPMPRO460HC100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Promethazine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Promethazine Hydrochloride
CAS 58-33-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Promethazine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H20 N2 S . Cl H
Synonym Promethazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
IUPAC-Name N,N-dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 320.88
Menge 100 mg
Formelmasse 320.1114 g/mol