missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-Bicalutamide, TRC
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-40-4 |
| Summenformel | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2R)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (R)-, (2R)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-Bicalutamide, (R)-Casodex |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | (2R)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 430.37 |
| Formelmasse | 430.061 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur