Learn More
Riboflavin (Vitamin B2), Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| CAS | 83-88-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C17 H20 N4 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C |
| IUPAC-Name | 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione |
| Mehr anzeigen |