missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tryptophol-d4, TRC

Artikelnummer. 30450268
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30450268

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT894702100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tryptophol-d4
CAS 75238-45-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 D4 H7 N O
Menge 100 mg
Synonym 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-indol-3-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 165.225
Formelmasse 165.109
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt