Learn More
XAV 939, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one |
| CAS | 284028-89-3 |
| Summenformel | C14H11F3N2OS |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | XAV 939, NVP-XAV 939 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20) |
| SMILES | Oc1nc(nc2CCSCc12)c3ccc(cc3)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-7,8-dihydro-5H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.31 |
| Formelmasse | 312.0544 |