Learn More
Acrylonitrile(stabilized with 35-45 ppm 4-hydroxy anisole (H750015)), TRC
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C3 H3 N |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| IUPAC-Name | prop-2-enenitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 53.06 |
| Mehr anzeigen |