missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium |
| CAS | 14798-03-9 |
| Verfahren | Wet Chemistry |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ammonium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | NH4+ |
| Synonym | NH4+ |
| SMILES | [NH4+] |
| IUPAC-Name | Ammonium |
| Solvent or Matrix | Water |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur