Learn More
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17969324
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17969324
Marke: VHG Labs VHGICL100100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloride
CAS 16887-00-6
Verfahren Ion Chromatography/Wet Chemistry
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Chloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Cl-
Konzentration 100 μg/g
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cl−
SMILES [Cl-]
IUPAC-Name Chloride
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 35.45
Menge 100 mL
Formelmasse 35.45 g/mol