Learn More
Paragon Scientific 100ML Vapour Pressure ASTM D5191: DVPE..@ 66.7 kPa
Brand:  Paragon Scientific ALK-CRMU-VP05K
100ML Vapour Pressure ASTM D5191: DVPE..@ 66.7 kPa Ptot ..73.1 kPa
Artikelnummer. 30463385
  • 309.00 € / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.