Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm
Artikelnummer. 10690822 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
20mm
25mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10690822 20mm 1 Stück
10651202 25mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10690822
Marke: RETSCH 60.106.000020
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 20mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl