Learn More
Anritsu™ 100 mm-Silikonröhrenkabel-Oberflächensensor
Artikelnummer. 15398714
Click to view available options
Material:
Schutz: Polyamid, Kabel: Silikon
Vorsäule: Hochtemperatur-Edelstahl, Kabel Silikon
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 400 °C
0 °C bis 80 °C
Typ:
90° (Ellbogen)
90°-Winkel
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15398714
Marke: Anritsu™ A323K011TC1ANP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Messung der Temperaturen stationärer Oberflächen ausgelegt. Anritsu™ 100 mm-Silikon-Röhrenkabel-Oberflächensensor bieten verschiedene Konfigurationen, um verschiedene Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Schutzmaterialien gewährleisten eine angemessene thermische Beständigkeit
  • Typ K-Thermoelement
  • Standardgriff für Handmessungen
  • Haltbarkeit Klasse A; mehr als 75,000 Kontakte
  • Toleranzklasse 2 gemäß JIS C1602-1995
Spezifikation
Beschreibung Standardgriff, Miniaturstopfen
Material Schutz: Polyamid, Kabel: Silikon
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 400 °C
Typ 90°-Winkel
Durchmesser (metrisch) Verschluss 12 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Reaktionszeit 1,5 Sekunden
Temperatursensor Toleranz: ±2.5 °C (bei 100 °C Oberflächentemperatur)