Learn More
Anritsu™ 100 mm-Silikonröhrenkabel-Oberflächensensor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Schutz: Polyamid, Kabel: Silikon
Vorsäule: Hochtemperatur-Edelstahl, Kabel Silikon
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 400 °C
0 °C bis 80 °C
Typ:
90° (Ellbogen)
90°-Winkel
Gerade
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Kopfdurchmesser: 12 mm
- Schutzmaterialien gewährleisten eine angemessene thermische Beständigkeit
- Typ K-Thermoelement
- Standardgriff für Handmessungen
- Haltbarkeit Klasse A; mehr als 75,000 Kontakte
- Toleranzklasse 2 gemäß JIS C1602-1995
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Standardgriff, Miniaturstopfen |
| Material | Vorsäule: Hochtemperatur-Edelstahl, Kabel Silikon |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | 90° (Ellbogen) |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 12 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Reaktionszeit | 1,5 Sekunden |
| Temperatursensor | Toleranz: ±2.5 °C (bei 100 °C Oberflächentemperatur) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction