missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CD300a/LMIR1 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726247
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18726247 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18726247

Marke: R&D Systems FAB1186T100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD300a/LMIR1 Monoclonal specifically detects CD300a/LMIR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD300a/LMIR1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 172224
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer BAC80268
Gen-Alias CD300a, CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM8, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, IRp60, leukocyte membrane antigen, LMIR1, MAIR-I, Mcipr1, NKRL, Pigr4
Gensymbole CD300A
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD300a/LMIR1 Leu28-Arg183 Accession # BAC80268
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11314
Testspezifität Detects mouse CD300a/LMIR1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 2% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) LMIR2 is observed and no cross-reactivity with recombinant human LMIR1, 2, 3, 4, 5, 6, or rmLMIR3, 4, or 5 is observed.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.