missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BLZF1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI8E8 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500∽2000 |
| Zusammensetzung | Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) |
| Gen-Alias | basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?