missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLIP4 Antibody (OTI5D10), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306721 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306721 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306721

Marke: Novus Biologicals NBP344756

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CLIP4 Monoclonal antibody specifically detects CLIP4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CLIP4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5D10
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias CAP-GLY domain containing linker protein family, member 4, CAP-Gly domain-containing linker protein 4, FLJ21069, FLJ32705, restin-like 2, Restin-like protein 2, RSNL2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CLIP4(NP_078968) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79745
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.