missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PHF20L1 Monoclonal antibody specifically detects PHF20L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PHF20L1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI1H6 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:500 |
| Zusammensetzung | Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) |
| Gen-Alias | CGI-72, FLJ13649, FLJ21615, MGC64923, PHD finger protein 20-like 1, PHD finger protein 20-like protein 1, tudor domain-containing protein PHF20L1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Full length human recombinant protein of human PHF20L1 (NP_940915) produced in E.coli. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?