missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB23 Antibody (OTI2A8), Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30306305 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
100 μg
Dimensione della confezione:
100 Mikrogramm
Codice prodotto. Menge unitSize
30306305 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30306305

Marca: Novus Biologicals NBP344745

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

RAB23 Monoclonal antibody specifically detects RAB23 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen RAB23
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2A8
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias DKFZp781H0695, HSPC137, MGC8900, RAB family small GTP binding protein RAB 23, RAB23, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-23
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-234 of human RAB23 (NP_899050) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51715
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.