Learn More
RAB23 Antibody (OTI2F3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44744
Artikelnummer. 30306287
  • 735.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RAB23 Monoclonal antibody specifically detects RAB23 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RAB23
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
OTI2F3
Western Blot 1:2000
DKFZp781H0695, HSPC137, MGC8900, RAB family small GTP binding protein RAB 23, RAB23, member RAS oncogene family, ras-related protein Rab-23
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-234 of human RAB23 (NP_899050) produced in E.coli.
100 μg
Signal Transduction
51715
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis