missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZMAT4 Antibody (OTI9E11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZMAT4 Monoclonal antibody specifically detects ZMAT4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| ZMAT4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 79698 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI9E11 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| FLJ13842, zinc finger matrin-type protein 4, zinc finger, matrin type 4, zinc finger, matrin-type 4 | |
| Full length human recombinant protein of human ZMAT4 (NP_078921) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur