missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AEBP2 Antibody (9B3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-42923
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AEBP2 Monoclonal antibody specifically detects AEBP2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| AEBP2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 9B3 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Adipocyte enhancer-binding protein 2, AE binding protein 2, AE(adipocyte enhancer)-binding protein 2, AE-binding protein 2, MGC17922, zinc finger protein AEBP2 | |
| AE binding protein 2 - (Uniprot# Q6ZN18) | |
| 100 μg | |
| Chromatin Modifiers | |
| 121536 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?