Learn More
ASB13 Antibody (OTI4A1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306571 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306571 100 μL 100 Mikroliter
30306517 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306571
Marke: Novus Biologicals NBP344955100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ASB13 Monoclonal antibody specifically detects ASB13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ASB13
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4A1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias ankyrin repeat and SOCS box containing 13, ankyrin repeat and SOCS box protein 13, ankyrin repeat and SOCS box-containing 13, ankyrin repeat domain-containing SOCS box protein Asb-13, ASB-13, FLJ13134, MGC19879
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 76-278 of human ASB13(NP_078977) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79754
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1