missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCL7B Antibody (OTI3F6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44969-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| BCL7B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 9275 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI3F6 | |
| Western Blot 1:1000 | |
| Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B | |
| Full length human recombinant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur