missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
TRAFD1 Monoclonal antibody specifically detects TRAFD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TRAFD1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | OTI3E8 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol |
| Gen-Alias | FLN29FLN29 gene product, Protein FLN29, TRAF-type zinc finger domain containing 1, TRAF-type zinc finger domain-containing protein 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 308-582 of human TRAFD1(NP_006691) produced in E.coli. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?