Learn More
ZCCHC17 Antibody (OTI1F11), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306183 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306183 100 μL 100 Mikroliter
30306234 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306183
Marke: Novus Biologicals NBP344966100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ZCCHC17 Monoclonal antibody specifically detects ZCCHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ZCCHC17
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1F11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias HSPC251, nucleolar protein of 40 kDa, Pnn-interacting nucleolar protein, pNO40nucleolar protein 40, PS1D protein, PS1DRP11-266K22.1, putative S1 RNA binding domain protein, Putative S1 RNA-binding domain protein, Zinc finger CCHC domain-containing protein 17, zinc finger, CCHC domain containing 17
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 (NP_057589) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51538
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a